Learn More
Hanna Instruments™ Électrode de pH numérique rechargeable
464.00€ - 467.00€
Spécification
Types de connecteurs | Prise de 3,5 mm |
---|---|
Jonction | Céramique simple, 15 à 20 μl/h |
Matériau | Verre |
Plage de pH | 0 à 13 |
Température (métrique) en fonctionnement | -5°C à +100°C |
Código de producto | Marca | Description | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Description | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15198239
|
Hanna Instruments™
HI11311 |
Sans broche correspondante |
467.00€
1 pièce |
N/A | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Ver productos alternativos
|
15178239
|
Hanna Instruments™
HI11310 |
Avec vérification du capteur et broche correspondante |
464.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Especificaciones
Prise de 3,5 mm | |
Verre | |
-5°C à +100°C | |
9,5 mm |
Céramique simple, 15 à 20 μl/h | |
0 à 13 | |
1 m |