Learn More
KGW Isotherm™ Recharge pour flacon Dewar cylindrique en verre borosilicaté de 1500 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 500 ml
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 115mm |
| À utiliser avec (application) | Refroidissement de petits échantillons, stockage : azote liquide (LN2), neige carbonique (CO2), autres liquides de refroidissement |
| Hauteur (métrique) intérieure | 245mm |
| Hauteur (métrique) | 300mm |
| Capacité (métrique) | 1 500 ml |
| Diamètre (métrique) interne | 90mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |