Learn More
Contec™ Lingettes ReFIBE™
Les lingettes Contec™ ReFIBE™ sont fabriquées à partir de flacons en plastique 100 % recyclé, ce qui en fait une option d’utilisation unique durable pour les fabricants critiques dans les industries des sciences de la vie, des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et des semi-conducteurs.
Marque: Contec™ RFHS-99
642.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le procédé de recyclage révolutionnaire convertit le plastique post-consommation en 100 % de polyester à filaments continus, le même substrat utilisé dans de nombreuses lingettes et serpillières en polyester standard de Contec™’s.
Fabriquées en polyester synthétique, les lingettes ReFIBE™ sont exceptionnellement propres ; elles sont compatibles avec une large gamme de solutions et désinfectants pour salles blanches. Comme les lingettes en polyester standard de Contec™’s, ReFIBE™ est blanchi et conditionné dans une salle blanche ISO 4. Les lingettes ReFIBE™, à faible teneur en particules et en fibres, peuvent être utilisées à la place du polyester traditionnel pour intégrer la durabilité sans compromettre la qualité ou les performances. Disponibles en tailles 9 x 9 po. et 12 x 12 po.
Comment un lingette est-elle fabriquée à partir de matériaux recyclés ?
- Des flacons post-consommation sont collectés
- Les flacons sont hachés en paillettes et nettoyés
- Les paillettes du flacon sont fondues, filtrées et formées en puce
- La puce est fondue et fabriquée en fils
- Le fil est tricoté en lingettes ReFIBE™
Effacement de données ReFibe™ :
- 2,72 particules (x 10/lingette)
- 0,15 fibres (x 10/lingette)
- 0,01 g/essuyage (résidus non volatils)
- 275 ml/lingette (absorption)
- 1 s (taux d’absorption)
Spécification
Essuyeur pour salle blanche | |
23 cm | |
23 cm | |
Non autoclavable | |
Blanc | |
Coupe au laser | |
1-ply |
9 in | |
9 in | |
100 % polyester recyclé | |
124 g/m2 | |
Single-use | |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) | |
Non stérile |