Learn More
Eppendorf 2 pipettes monocanal à volume fixe Reference™
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 μl
2 μl
5 μl
10 μL
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
2 ml
2,5 ml
Précision:
0,6
0,6, 0.012
0,6, 0.015
0,6, 1.2
0,6, 1.5
0,8, 0,3
0.6, 3
0.6, 6
0.7, 0.35
0.8, 0.2
0.8, 0.3
1, 0.3
1.5, 0.075
2, 0.4
2.5, 0.025
Couleur:
Bleu
Gris
Gris clair
Gris foncé
Gris moyen
Jaune
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
Description
Fournit les résultats les plus précis possible, ainsi qu'une manipulation fiable et robuste et une sécurité optimale pour l'utilisateur. Idéal pour une utilisation avec des liquides précieux ou dans toute application nécessitant des niveaux de précision extrêmement élevés. Choix optimal lorsque la qualité et la reproductibilité sont essentielles.
Pipette bien conçue
- Le système de fonctionnement à un bouton permet aux utilisateurs de passer rapidement entre différentes tâches de pipettage ; les utilisateurs n'ont pas à déplacer le pouce d'un côté à l'autre pour éjecter les pointes
- Conception ergonomique pour des forces de fonctionnement plus faibles pour l'aspiration/la distribution/l'éjection des pointes ; limite la contrainte pour l'utilisateur
- La pointe conique à ressort permet une éjection rapide et simple de la pointe grâce à une réduction active des aérosols, elle améliore la sécurité et la reproductibilité de l'utilisateur
- Code couleur / étiquette de volume permettant d’identifier rapidement la taille de la pointe / du volume
- Haute précision pour des résultats de pipetage fiables
- Zone d'étiquetage personnalisable
- Verrouillage du volume : un paramètre rapide et sécurisé empêche toute modification accidentelle et un affichage à 4 chiffres toujours visible offre une plus grande sécurité pour les environnements de laboratoire les plus stricts
- Le réglage secondaire de l'utilisateur offre le transfert le plus précis de liquides différents de l'eau sans nécessiter un étalonnage complet
- L'affichage à 4 chiffres indique le réglage du volume exact et est clairement visible à partir de chaque angle
- Conception ergonomique
- La partie supérieure ronde permet de travailler dans n’importe quelle position
- Pour éviter les éjections accidentelles des pointes, un retour haptique clair est ressenti après l'étape de transfert
Instrument bien conçu
- Surface unique : peu de bords rugueux, surface lisse pour un travail confortable et un nettoyage simple
- La poignée supérieure est solide et garantit une longue durée de vie et une robustesse accrue
- Les pièces mobiles et les bords extérieurs en acier inoxydable fournissent à la pipette une robustesse exceptionnelle aux sites d'impact potentiels et aux composants internes
- La partie inférieure à connexion rapide facilite le nettoyage et l'entretien de votre pipette
- Entièrement autoclavables
- Le numéro de série est imprimé sur plusieurs composants de la pipette
- Technologie RFID interne : contient toutes les données pertinentes sur la pipette et le logiciel TrackIT d'Eppendorf pour identifier et consulter facilement la documentation de chaque pipette du laboratoire
Spécification
Spécification
| Précision | 0.7, 0.35 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Jaune |
| Nombre de canaux | 1 |
| Type | Pipette à volume fixe |
| Volume (métrique) | 50 μl |