Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Adaptateurs réducteurs avec joints rodés Code produit.: 10131901
Expédition estimée: 28-11-2025
Il en reste null
Ajouter au panier
Lenz Laborglasintrumente™ Adaptateurs réducteurs avec joints rodés
Code produit. 10131901
24/29, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NB.17
Click to view available options
Taille du cône:
24/29
34/35
60/46
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10131901
Marque: Lenz Laborglasintrumente™ 01501424
Promotion sur les produits chimiques destinés à la synthèse organique
Utilisez le code promo 24129 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
Expédition estimée: 28-11-2025
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adaptateur pour col rodé conique et cônes en tubulure DURAN™
  • Col rodé conique et cônes
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Taille du cône 24/29
Matériau Tubulure DURAN™
Type de produit Adaptateur réducteur avec col rodé conique et cônes
Quantité 1
Numéro du joint conique standard 14/23
Promo
Date d’expiration: 2025-12-20
Promotion sur les produits chimiques destinés à la synthèse organique
Profitez de cette offre à durée limitée. Code promo : 24129
Application de la promotion et ajout...
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lenz Laborglasintrumente™ Adaptateurs réducteurs avec joints rodés >