Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Reduction Adapters with Ground Joints
Adapter for conical ground sockets and cones made of DURAN™ tubing
Marque:  Lenz Laborglasintrumente™ 01502960
Code produit. 10070341
  • 75.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Col rodé conique et cônes
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
60/46
Adaptateur réducteur avec col rodé conique et cônes
29/32
Tubulure DURAN™
1