missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich Lab Technology™ Réducteur pour 1 Falcon de 50 ml
Marque: Hettich Lab Technology™ 1641
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Informations sur la commande
dimensions À utiliser avec l’équipement
Spécification
Réducteur | |
Centrifugeuse | |
50 mL Falcon Centrifuge Tubes | |
1 de chaque |