Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ferrules réductrice pour raccords 1/8 po
Connexions du système sans fuite pour une chromatographie améliorée pour les systèmes non MS
58.40€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Raccords 1/8 pouce |
---|---|
Matériau | Graphite |
Longueur (métrique) | 6,6 mm |
Largeur (métrique) | 6,4 mm |
Type | Ferrule réductrice |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) intérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) intérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10412371
|
Trajan Scientific and Medical™
0726283 |
1,59 mm |
58.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10045300
|
Trajan Scientific and Medical™
0726270 |
0,8 mm |
58.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Simplicité d’utilisation
- Forme un joint fiable
- Réutilisable
- Matériau doux, assure une préhension douce sur la colonne capillaire
- Émissions faibles
Spécification
Raccords 1/8 pouce | |
6,6 mm | |
Ferrule réductrice |
Graphite | |
6,4 mm | |
10/boîte |