Learn More
BRAND™ Adaptateur réducteur
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Taille de la tubulure:
M 22 x 1
R 3 / 8 pouces.
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabrication en polypropylène
- Utilisé pour simplifier les raccordements à la plupart des sources d’eau
- À utiliser avec une pompe à jet d’eau
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | Pompe à filtre à jet d’eau |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité | 1/boîte |
| Taille de la tubulure | M 22 x 1 |
| Type | Adaptateur réducteur |