Learn More
BRAND™ Adaptateur réducteur
Code produit. 10074161 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Taille de la tubulure:
M 22 x 1
R 3 / 8 pouces.
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10074161
Marque: BRAND™ 159665
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabrication en PP. Simplifie les raccordements à la plupart des sources d’eau. À utiliser avec une pompe à jet d’eau.
  • Fabrication en polypropylène
  • Utilisé pour simplifier les raccordements à la plupart des sources d’eau
  • À utiliser avec une pompe à jet d’eau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Pompe à filtre à jet d’eau
Matériau Polypropylène
Taille de la tubulure R 3 / 8 pouces.
Type Adaptateur réducteur