Learn More
Solution-étalon Redox
Click to view available options
Type de solution:
Étalon Redox (200 mV)
Étalon Redox (300 mV)
Description
- Solution de stockage pour électrodes de pH
- Flacon de 500 ml
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | pH Buffer |
Quantité | 500 mL |
Type de solution | Étalon Redox (200 mV) |