Learn More
SI Analytics™ Solution Redox, 430 mV Pt/Calomel, 470 mV Pt/Ag/AgCl
Code produit. p-8014346 Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
250 ml
60 ampoules / 20 ml
Conditionnement:
1 pièce
1000mL
250mL
Code produit. 10664471
Marque: SI Analytics™ 285138184
La solution redox SI Analytics™, 430 mV Pt/Calomel, 470 mV Pt/Ag/AgCl est conçue pour être utilisée dans les tests redox.
  • GHS07 : Irritation cutanée 2H315 Provoque une irritation cutanée, une irritation oculaire. 2 H319 Provoque une irritation oculaire grave
  • Déclarations de précaution : P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P264 Se laver soigneusement après manipulation. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P321 Traitement spécifique (voir sur cette étiquette). P332 + P313 En cas d’irritation cutanée : Consulter un médecin. P337 + P313 Si l’irritation oculaire persiste : Consulter un médecin. P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau.
  • Ingrédients dont les valeurs limites nécessitent une surveillance sur le lieu de travail : 7664-93-9 acide sulfurique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 102°C
Couleur Jaune clair
Conductivité 430 Pt/Kalomel, 470 Pt/Ag/Agcl
Type de solution de remplissage Redox
Odeur Inodore
Conditionnement Flacon DURAN™
Plage de pH -0.1
Quantité 1 000 ml
Solubilité Entièrement miscible dans l’eau
Tension de vapeur 23 hPa
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Redox testing solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid