Learn More
Tampon redox, 220 mV, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 11736398 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
Code produit. 11736398
Marque: Reagecon 90565
Edge
Utilisé pour les tests, l’étalonnage et la vérification des capteurs redox/ORP. Le tampon redox, 220 mV, Reagecon™ est une solution de sels de fer prête à l’emploi, avec du ferrocyanure de potassium et de l’hexyanoferrate de tripotassium, à utiliser avec des réactions avec un potentiel redox de 220 mV.
Les réactions de redox (réduction-oxydation) provoquent un processus de transfert d’électrons qui peut être mesuré à l’aide d’une électrode Redox ou ORP (potentiel d’oxydation-réduction). Redox est une mesure absolue exprimée en millivolts. Pendant sa durée de vie, une électrode Redox ne subit aucun changement de point zéro ni d’inclinaison. Par conséquent, les électrodes redox ne nécessitent pas d’étalonnage. Une norme de contrôle permet de contrôler la fonctionnalité de l’électrode de détection et de référence, et contrôle également la technique de l’analyste, les conditions environnementales et le fonctionnement du compteur de mesure.
Spécification
CAS 13943-58-3, 13746-66-2
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
À utiliser avec (application) Pour tester les électrodes rH
À utiliser avec (équipement) Capteurs Redox et rH
Forme physique Liquide
Quantité 250 ml
Formule Sels de fer
Odeur Caractéristique
Tension de vapeur 23 hPa at 20°C
Informations sur la solubilité Entièrement miscible dans l’eau