Learn More
Invitrogen™ Kit de dosage de l’ARN Quant-iT™ RiboGreen et Réactif d’ARN RiboGreen, Kit de quantification de l’ARN Rediplate™ 96 RiboGreen™
Quant-iT RiboGreen RNA Reagent is an ultrasensitive fluorescent nucleic acid stain for quantitating RNA in solution. The Quant-iT RiboGreen RNA Assay Kit comes with reagent, dilution buffer, and rRNA standards to provide a linear detection range of 1–200 ng of RNA.
449.00€ - 1112.00€
Spécification
Méthode de détection | Fluorescence |
---|---|
Excitation / émission | 500/525 |
À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques |
Conditions d’expédition | Température ambiante |
Code produit | Marque | Type de produit | Plage de quantification | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Plage de quantification | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10207502
|
Invitrogen™
R11490 |
Kit d’ARN Quant-iT RiboGreen | 1 à 200 ng |
1112.00€
1mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15797239
|
Invitrogen™
R11491 |
Réactif d’ARN Quant-iT RiboGreen | 1 à 200 ng |
942.00€
1mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10694633
|
Invitrogen™
R32700 |
Kit ARN RiboGreen RediPlate 96 | 3 à 200 ng |
449.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Quant-iT RiboGreen RNA Reagent is an ultrasensitive fluorescent nucleic acid stain for quantitating RNA in solution. The Quant-iT RiboGreen RNA Assay Kit comes with reagent, dilution buffer, and rRNA standards to provide a linear detection range of 1–200 ng of RNA.
Workflow
This easy-to-use reagent offers two detection ranges: a high-assay range and a low-assay range for sensitive and broad range detection. To use, simply prepare the working solution by diluting the provided dye with TE-Buffer, then aliquotting 100 µL of the working solution with standards and samples for a total reaction volume of 200 µL. RNA is then quantitated using a fluorescence microplate reader (such as Varioskan ALF) at standard fluorescein wavelengths.
Applications
Detecting and quantitating small amounts of RNA is important in many applications including measuring yields of in vitro transcribed RNA and measuring RNA concentrations before performing Northern blot analyses, S1 nuclease assays, RNase protection assays, cDNA library preparation, reverse transcription PCR, and differential display PCR.
Spécification
Fluorescence | |
500/525 | |
Lecteur de microplaques | |
Température ambiante |