Learn More
Kimberly-Clark™ Chiffons de nettoyage à code couleur WypAll™
Code produit. p-8004703
Click to view available options
Dimensions (L x l):
416 x 245 mm
416 x 344 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10794203
Marque: Kimberly-Clark™ 7568
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les WypAll™
  • Ces chiffons de nettoyage à code couleur sont certifiés pour le contact alimentaire et disponibles en 4 coloris pour réduire le risque de contamination croisée
  • La technologie Hydroknit™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Chiffons de nettoyage Wypall
Longueur (impériale) 9.055 in.
Longueur (métrique) 416 mm
Largeur (impériale) 9.055 in
Largeur (métrique) 23.4 cm
Matériau Non tissé Polyproylène Cellulose
Couleur Rouge
Dimensions (L x l) 416 x 344 mm
Format Enchevêtré
À utiliser avec (application) Pour les sites industriels où une répartition des tâches intensives est nécessaire
Quantité d’emballage 80 Paquets
Épaisseur 1 pli