Learn More
Brady™ Rubans de signalisation rouges et blancs
The marking of transport routes must be both flexible and durable, as they are constantly adapted to the changing demands and needs within your facility or warehouse. Self-adhesive Red and White Warning Tape for marking pillars, pylons, the edges of walls, and gate arches.
24.15€ - 53.60€
Spécification
Description Ruban de signalisation - rouge/blanc
Type d’adhésif Auto-adhésif
Couleur Rouge, Blanc
À utiliser avec (application) Poteaux de marquage, pylônes, rebords de murs, arche de porte, voies de transport
Longueur (impériale) 108.3 ft.
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Dimensions (L x l) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions (L x l) Prix Quantité et disponibilité  
11746655
Afficher les documents
Brady™
255296
33 m x 50 mm
35.05€
1 rouleau
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11736655
Afficher les documents
Brady™
255295
33 m x 38 mm
24.15€
1 rouleau
Expédition estimée: 20-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11756655
Afficher les documents
Brady™
255297
33 m x 75 mm
53.60€
1 rouleau
En stock
Description
  • The marking of transport routes must be both flexible and durable, as they are constantly adapted to the changing demands and needs within your facility or warehouse.
  • Self-adhesive warning film for marking pillars, pylons, the edges of walls, and gate arches.
Spécification
Spécification
Ruban de signalisation - rouge/blanc
Rouge, Blanc
108.3 ft.
1 rouleau
Auto-adhésif
Poteaux de marquage, pylônes, rebords de murs, arche de porte, voies de transport
33 m
0,138 mm