Learn More
Fisherbrand™ Poire en caoutchouc rouge
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
15 ml
Diamètre (métrique) de l’ouverture:
4 mm
Diamètre (métrique) externe:
38 mm
Longueur (métrique):
60 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Pointes compatibles | 15 ml |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Rouge |
| Jetable | Reusable |
| À utiliser avec | Pipette |
| Grip Type | Round |
| Matériau | Caoutchouc |
| Modèle | Ampoule |
| Nombre de canaux | 1 |
| Stérilité | Non-sterile |
| Afficher plus |