Learn More
Fisherbrand™ Bouchons à vis à revêtement en PTFE rouge
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Boîtes et flacons de laboratoire
Spécification
Spécification
Revêtement | PTFE |
Matériau | PTFE |
Nb par paquet | 1/boîte |
Quantité | 1/boîte |
Filetage (métrique) | 45 mm dia. |
Certifications/Conformité | DIN 168 |
Type de produit | Bouchon à vis |
À utiliser avec (équipement) | Boîtes et flacons de laboratoire |
Taille du bouchon | GL45 |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Bouchons à vis à revêtement en PTFE rouge >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu