Learn More
Deutsch Neumann™ Espaceur en caoutchouc naturel rouge
2.30€ - 10.95€
Spécification
Couleur | Rouge |
---|---|
Matériau | Caoutchouc naturel |
Nb par paquet | 1Each |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10209020
|
Deutsch Neumann™
2010042 |
27 mm |
2.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10084760
|
Deutsch Neumann™
2010052 |
34 mm |
10.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Rouge | |
Caoutchouc naturel | |
1Each | |
1 de chaque |