Learn More
Thermo Scientific™ pTK-Red Firefly Luc Vector for Luciferase Assays
Utilisez l’expression de la luciférase à luciole décalée vers le rouge comme rapporteur pour les études de régulation des gènes en vous servant de vecteurs avec un site de clonage multiple (MCS) ou un promoteur de contrôle (CMV ou TK).
Marque: Thermo Scientific™ 16157
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Le vecteur Thermo Scientific™ pMCS-Red Firefly Luc est un plasmide de plusieurs sites de clonage conçu pour accepter une séquence de promoteurs pour l’étude de la régulation des gènes à l’aide du rapporteur pour la luciférase rouge intracellulaire.
Les vecteurs de Luc Luciole rouge contiennent une forme mutante du gène de la luciférase de luciole qui possède un spectre d’émission décalé vers le rouge. Le vecteur pMCS contient un site de clonage multiple pour cloner un promoteur afin d’étudier son potentiel réglementaire. Les vecteurs pCMV et pTK possèdent le gène de la luciférase sous le promoteur CMV (cytomégalovirus) et le promoteur de la thymidine kinase (TK) du virus herpès simplex (HSV), respectivement. Ces vecteurs d’expression constitutive peuvent être utilisés comme contrôles de normalisation pour tenir compte de la variation expérimentale en combinaison avec d’autres rapporteurs.
Points clés :
- Gène de la luciférase de luciole rouge intracellulaire, optimisé pour une expression élevée dans les systèmes de mammifères
- Le site de clonage multiple (MCS) offre une polyvalence pour le transfert d’éléments réglementaires d’un plasmide à un autre
- Site de terminaison de la transcription (Ter), opérateur lac (Lac O1) et site de pause transcriptionnelle (TPS) utilisés pour minimiser le bruit de fond en réduisant la translecture transcriptionnelle
- Marqueurs de puromycine (Pur) et d’ampicilline (Amp) pour la sélection de médicaments dans les cellules de mammifères et de bactéries, respectivement
- Origine de la réplication de l’ADN bactérien pUC à grand nombre de copies
- Deux vecteurs de contrôle disponibles avec des promoteurs constitutifs forts (CMV) ou faibles (TK) pour la co-transfection et la normalisation
Spécification
Vecteur de Luc pTK-Luciole rouge | |
Enzyme de restriction ⁄ MCS | |
10 µg | |
Luciférase de luciole rouge | |
Dosages des rapporteurs |
Vecteur Luc | |
Transfection | |
Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, entre les températures suivantes : -70 à -20°C. | |
Puromycine | |
TK |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.