Learn More
Tocris Bioscience™ RECTAS
IKBKAP pre-mRNA splicing modulator
202.00€ - 774.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-N-(2-furanylmethyl)-7 H-purin-6-amine
CAS 101862-47-9
Cible DNA, RNA and Protein Synthesis Compounds
Formule moléculaire C10H8ClN5O
Pureté 0.98
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18708626
Afficher les documents Détails de la promotion
Tocris Bioscience™
7679/10
10 mg
202.00€
10mg
18707026
Afficher les documents Détails de la promotion
Tocris Bioscience™
7679/50
50 mg
774.00€
50mg
Description
Description
RECTAS (rectifier of aberrant splicing) is a pre-mRNA splicing modulator of the IKBKAP (inhibitor of κ light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase complex associated protein) gene. It corrects aberrant IKBKAP splicing in vitro in cellular models of familial dysautonomia and in vivo in transgenic mice. In combination with Phenylbutyric acid (Cat. No. 2682), RECTAS rescues PARK7 aberrant splicing and neuronal cell loss in a midbrain organoid model of familial Parkinson's disease. Orally bioavailable and brain penetrant.
Spécification
Spécification
2-Chloro-N-(2-furanylmethyl)-7 H-purin-6-amine
DNA, RNA and Protein Synthesis Compounds
0.98
101862-47-9
C10H8ClN5O
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stockage à -20°C