Learn More
Gilac™ Rectangular Reinforced Stacking and Nesting Container
Rectangular Reinforced Stacking and Nesting Container is designed for intensive use and extreme handling conditions.
13.90€ - 38.85€
Spécification
Type | Storage Tote |
---|---|
Matériau | HDPE |
Couleur | Blanc |
Forme | Rectangulaires |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17978631
|
Gilac™
G146221 |
9.6 L |
13.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17988721
|
Gilac™
G146421 |
40 L |
38.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Reinforced containers for intensive use and extreme handling conditions.
- Stackable and nestable by a quarter turn.
- Highly durable.
- Suitable for a number of different uses in the food processing, fishmonger, butchery, charcuterie, dairy and waste collection industries.
Spécification
Storage Tote | |
HDPE | |
Blanc | |
Rectangulaires |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gilac™ Rectangular Reinforced Stacking and Nesting Container