Learn More
Corning™ Seau à glace rectangulaire, Midi 4 L
BIOPHARMA
Code produit. 15592871
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Orange
Rose
Rouge
Vert
Vert citron
Violet
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15592871
Marque: Corning™ 432104
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bacs EVA polyvalents qui offrent une alternative non toxique aux bacs à glace classiques
Les godets et les seaux à glace Corning sont polyvalents. Ils constituent une excellente alternative non toxique aux godets à glace classiques. L’EVA (éthylène-acétate de vinyle) a peu ou aucune odeur. Il est inerte et utilisé dans des applications d’ingénierie biomédicale, comme les dispositifs de distribution des médicaments. Les récipients polyvalents sont très isolants, empilables, incassables, légers et étanches. Les récipients ne suintent pas, ils ne se déforment pas, leur base comporte une finition texturée pour éviter tout glissement sur la paillasse. Parfaits pour la glace, la glace sèche (-78°), l’azote liquide (-196°), l’alcool ou les solutions salines, ou les solutions chaudes (+93°C). Disponibles dans cinq tailles et sept couleurs vives. Ils peuvent être nettoyés à l’eau et au savon, à 10 % d’agent de blanchiment ou à 70 % d’alcool.
  • Les récipients en mousse d’éthylène-acétate de vinyle (EVA) non toxiques et recyclables sont utilisés avec de la glace, de la glace sèche, de l’azote liquide et des suspensions alcooliques.
  • Ne suintent pas, ne fuient pas et ne glissent pas sur la paillasse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l x H) 31,1 x 22,2 x 11,4 cm
Quantité 1 de chaque
Couleur Bleu
Capacité (métrique) 4 l