Learn More
Gilac™ Bac HACCP Rectangulaire avec Couvercle
Bac plastique alimentaire HACCP 600 x 400 rectangulaire. Pour les gros volumes de stockage, le couvercle supporte des charges élevées.
Marque: Gilac™ G119909
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 3.05000kg
Description
- Bac plastique alimentaire HACCP 600 x 400 rectangulaire
- Pour les gros volumes de stockage, le couvercle supporte des charges élevées
- Bac polyvalent
- Cartouche d'identification réinscriptible pour le suivi des stocks
- Design ne présentant aucune zone de rétention
- Lavable en machine
- Poignées en retrait pour une meilleure manipulation
- Empilable sans couvercle
- Compatible avec tous les socles 4 et 6 roues GILAC
Spécification
Storage Container | |
Red | |
14.5 gal. | |
Food Contact Certified | |
Food Storage | |
23.6 in. | |
15.7 in. | |
13 in. |
HDPE | |
Rectangular | |
55 L | |
All GILAC 4 and 6-Wheel Dollies | |
Stackable | |
600 mm | |
400 mm | |
330 mm |