Learn More
Gilac™ Bac HACCP Rectangulaire avec Couvercle
Bac plastique alimentaire HACCP 600 x 400 rectangulaire. Pour les gros volumes de stockage, le couvercle supporte des charges élevées.
Marque: Gilac™ G119709
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 2.20000kg
Description
- Bac plastique alimentaire HACCP 600 x 400 rectangulaire
- Pour les gros volumes de stockage, le couvercle supporte des charges élevées
- Bac polyvalent
- Cartouche d'identification réinscriptible pour le suivi des stocks
- Design ne présentant aucune zone de rétention
- Lavable en machine
- Poignées en retrait pour une meilleure manipulation
- Empilable sans couvercle
- Compatible avec tous les socles 4 et 6 roues GILAC
Spécification
Récipient de stockage | |
Rouge | |
25 l | |
Chariots GILAC à 4 et 6 roues | |
Couvercle | |
600 x 400 x 190 mm | |
600 mm | |
400 mm | |
190 mm |
HDPE | |
Rectangulaires | |
Produit homologué pour le contact avec les denrées alimentaires | |
Stockage des aliments | |
Stackable | |
23.6 in. | |
15.7 in. | |
7.5 in. | |
2,2 kg |