Learn More
Gilac™ Bac Renforcé
Bac plastique alimentaire 600 x 400 rectangulaire. Pour les gros volumes de stockage.
Marque: Gilac™ G119921
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bac plastique alimentaire 600 x 400 rectangulaire
- Pour les gros volumes de stockage
- Bac polyvalent
- Cartouche d'identification réinscriptible pour le suivi des stocks
- Design ne présentant aucune zone de rétention
- Lavable en machine
- Poignées en retrait pour une meilleure manipulation
- Empilable sans couvercle
- Compatible avec tous les socles 4 et 6 roues GILAC
Spécification
Storage Bin | |
Blanc | |
14.5 gal. | |
Food Contact Certified | |
23.6 in. | |
15.7 in. | |
12.4 in. | |
-40°F to +194°F |
HDPE | |
Rectangulaires | |
55 L | |
Stackable | |
600 mm | |
400 mm | |
315 mm | |
-40°C to +90°C |