Learn More
Gilac™ Bac Renforcé
Bac plastique alimentaire 600 x 400 rectangulaire. Pour les gros volumes de stockage.
Marque:  Gilac™ G119721
Code produit. 15912874
  • 30.85€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Bac plastique alimentaire 600 x 400 rectangulaire
  • Pour les gros volumes de stockage
  • Bac polyvalent
  • Cartouche d'identification réinscriptible pour le suivi des stocks
  • Design ne présentant aucune zone de rétention
  • Lavable en machine
  • Poignées en retrait pour une meilleure manipulation
  • Empilable sans couvercle
  • Compatible avec tous les socles 4 et 6 roues GILAC
Spécification
Spécification
Storage Bin
Blanc
6.6 gal.
Food Contact Certified
23.6 in.
15.7 in.
6.5 in.
-40°F to +194°F
HDPE
Rectangulaires
25 L
Stackable
600 mm
400 mm
165 mm
-40°C to +90°C