Learn More
Eppendorf™ Godet de centrifugeuse rectangulaire
Code produit. 10477272 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Rotor A-4-38 de la centrifugeuse 5702
Rotor Eppendorf A-4-81 (CFA-152-020K)
Rotor à godets oscillants CFA-146-010T (A-4-44)
Rotor A-4-38 pour centrifugeuse 5702
Quantité:
2/boîte
4/boîte
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
Code produit. 10477272
Marque: Eppendorf™ 5810730007
Utilisez ces godets avec les rotors Eppendorf™.
  • Godets de centrifugeuse rectangulaires
  • Compatibilité avec les rotors Eppendorf
  • Disponible en boîtes de deux ou de quatre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Rotor Eppendorf A-4-81 (CFA-152-020K)
Capacité 400 mL
Type de conteneur Godet
Quantité 4/boîte