missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Reconstitution Buffer 7 (Deionized Water)
Click to view available options
Quantité:
2 ml
Conditionnement:
2mL
Description
Store the unopened product at 2 - 8°C. Do not use past expiration date.
Spécification
Spécification
| Quantité | 2 ml |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu