Learn More
enQuireBio™ Recombinant Zika NS1 Protein
A cDNA sequence encoding the Zika NS1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 759.00€
Spécification
Nom | Zika NS1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Zika |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15985379
|
enQuireBio™
QP14001-HIS-INSECT-2ug |
2 μg |
143.00€
2µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15975379
|
enQuireBio™
QP14001-HIS-INSECT-10ug |
10 μg |
222.00€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15995379
|
enQuireBio™
QP14001-HIS-INSECT-50ug |
50 μg |
759.00€
50µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
Zika NS1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Zika | |
His | |
Zika NS1 protein solution contains PBS, 25mM arginine and 1M urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MKMASNDATP SNDGAAGLVP EINNEAMALD PVAGAAIAAP LTGQQNIIDP WIMNNFVQAP GGEFTVSPRN SPGEVLLNLE LGPEINPYLA HLARMYNGYA GGFEVQVVLA GNAFTAGKII FAAIPPNFPI ENLSAAQITM CPHVIVDVRQ LEPVNLPMPD VRNNFFHYNQ GSDSKLRLVA MLYTPLRANN SGDDVFTVSC RVLTRPSPDF SFNFLVPPTV ESKTKPFTLP ILTISEMSNS RFPVPIDSLH TSPTENIVVQ CQNGRVTLDG ELMGTTQLLP SQICAFRGVL TRSTSRASDQ ADTATPRLFN YYWHIQLDNL NGTPYDPAED IPGPLGTPDF RGKVFGVASQ RNPDSTTRAH EAKVDTTAGR FTPKLGSLEI STESGDFDQN QPTRFTPVGI GVDHEADFQQ WSLPDYSGQF THNMNLAPAV APNFPGEQLL FFRSQLPSSG GRSNGILDCR VPQEWVQHFY QESAPAQTQV ALVRYVNPDT GRVLFEAKLH KLGFMTIAKN GDSPITVPPN GYFRFESWVN PFYTLAPMGT GNGRRRIQ | |
Zika NS1 protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE. |