Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Exopolyphosphatase Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NP_012071.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 856608 |
| Nom | S. cerevisiae Exopolyphosphatase Protein |
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not determined. |
| Symbole de gène(s) | PPX1 |
| Longueur des protéines | Full Length |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | S. cerevisiae |
| Afficher plus |