missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL 17E Protein
A cDNA sequence encoding the IL 17E was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 4070.00€
Spécification
Nom | IL 17E Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Rat |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15900279
|
enQuireBio™
QP12393-5ug |
5 μg |
143.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15990269
|
enQuireBio™
QP12393-25ug |
25 μg |
222.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15980269
|
enQuireBio™
QP12393-1mg |
1 mg |
4070.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
IL 17E Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Rat | |
Untagged | |
Lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution containing no additives. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
CSHLPRCCPS KQQEFPEEWL KWNPAPVSPP EPLRHTHHPE SCRASKDGPL NSRAISPWSY ELDRDLNRVP QDLYHARCLC PHCVSLQTGS HMDPMGNSVP LYHNQTVFYR RPCHGEQGAH GRYCLERRLY RVSLACVCVR PRMMA | |
Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit