Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat FABP3 / H-FABP Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) FABP3 / H-FABP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marque:  enQuireBio™ QP6013-ma-50ug
Code produit. 15939369
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Spécification
NP_077076.1
FABP3 / H-FABP Protein
Research Use Only
Fabp3
Recombinant Protein
Mammal
ADAFVGTWKL VDSKNFDDYM KSLGVGFATR QVASMTKPTT IIEKNGDTIT IKTHSTFKNT EISFQLGVEF DEVTADDRKV KSVVTLDGGK LVHVQKWDGQ ETTLTRELSD GKLILTLTHG NVVSTRTYEK EA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
79131
50 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol