Learn More
Novex™ Recombinant Protein A-Sepharose™ 4B
Protéine A-Sepharose™ 4B recombinante
Marque: Novex™ 101142
678.70 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Ce produit est préparé par couplage covalent hautement purifié de la protéine A souche Staph. Aureus Cowan produite dans E. Coli à Sepharose™ 4B.Ce produit est fourni sous forme de suspension à 50 % composée de protéines recombinantes A-Sepharose™ 4B et PBS (solution saline dans un tampon phosphate 10 mM, pH 7,4, contenant 0,1 %).
Applications : Purification par affinité des immunoglobulines, immunoprécipitation
Spécification
Protéine A | |
Protéine A | |
25 ml |
Affinité | |
2°C à 8°C. Ne pas congeler. Ce produit est fourni sous forme de suspension à 50 % (25 ml de protéine A-Sepharose™ recombinante 4B + 25 ml de PBS) Glace humide |
|
Suspension |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.