Learn More
enQuireBio™ Recombinant other SPA-Cys Long Protein
A cDNA sequence encoding the SPA-Cys Long was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2175.00€
Spécification
Nom | SPA-Cys Long Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | spa |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15944009
|
enQuireBio™
QP13571-10mg |
10 mg |
131.00€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15934009
|
enQuireBio™
QP13571-100mg |
100 mg |
373.00€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15954009
|
enQuireBio™
QP13571-1gr |
1 g |
2175.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Specifications
SPA-Cys Long Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AQHDEAQQNA FYQVLNMPNL NADQRNGFIQ SLKDDPSQSA NVLGEAQKLN DSQAPKADAQ QNNFNKDQQS AFYEILNMPN LNEAQRNGFI QSLKDDPSQS TNVLGEAKKL NESQAPKADN NFNKEQQNAF YEILNMPNLN EEQRNGFIQS LKDDPSQSAN LLSEAKKLNE SQAPKADNKF NKEQQNAFYE ILHLPNLNEE QRNGFIQSLK DDPSQSANLL AEAKKLNDAQ APKADNKFNK EQQNAFYEIL HLPNLTEEQR NGFIQSLKDD PSVSKEILAE AKKLNDAQAP KEEDNKKPGK EDGNKPGKED GNKPGKEDNK KPGKEDGNKP GKEDNNKPGK EDGNKPGKED NNKPGKEDGN KPGKEDGNKP GKEDGNGVHV VKPGDTVNDI AKANGTTADK IAADNKLADK NMIKPGQELV VDC | |
Greater than 97.0% as determined by analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
spa | |
Other | |
Untagged | |
SPA protein was lyophilized with no additives. |