Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TRAIL Protein
A cDNA sequence encoding the TRAIL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 2140.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 22035 |
---|---|
Nom | TRAIL Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | Tnfsf10 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15935488
|
enQuireBio™
QP10892-10ug |
10 μg |
143.00€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15955488
|
enQuireBio™
QP10892-50ug |
50 μg |
222.00€
50µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15945488
|
enQuireBio™
QP10892-1mg |
1 mg |
2140.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
22035 | |
Research Use Only | |
Tnfsf10 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPRGGRPQKV AAHITGITRR SNSALIPISK DGKTLGQKIE SWESSRKGHS FLNHVLFRNG ELVIEQEGLY YIYSQTYFRF QEAEDASKMV SKDKVRTKQL VQYIYKYTSY PDPIVLMKSA RNSCWSRDAE YGLYSIYQGG LFELKKNDRI FVSVTNEHLM DLDQEASFFG AFLIN | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
TRAIL Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a cytotoxicity assay using murine L929 cells is less than 0.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2,000,000 IU/mg in the presence of actinomycin D. | |
Mouse | |
Untagged | |
The protein was lyophilized containing PBS, pH 7.4, and 3mM DTT. |