Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse CCL4/MIP-1 beta Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
377.00€ - 494.00€
Spécification
Nom | CCL4/MIP-1 beta |
---|---|
Source | E. coli-derived mouse CCL4/MIP-1 beta protein Ala24-Asn92 |
Conjugué | Unconjugated |
Recombinant | Recombinant |
Code produit | Marque | Quantité | Formule | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Formule | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
18116200
|
R&D Systems™
451-MB-050 |
50 μg | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein. |
494.00€
50µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18167490
|
R&D Systems™
451-MB-010 |
10 μg | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein. |
377.00€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18328787
|
R&D Systems™
451-MB-010/CF |
10 μg | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with Trehalose. |
377.00€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18147110
|
R&D Systems™
451-MB-050/CF |
50 μg | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with Trehalose. |
494.00€
50µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Measured by its ability to chemoattract BaF3 mouse pro-B cells transfected with human CCR5. The ED50 for this effect is 0.75-5 ng/mL.Spécification
CCL4/MIP-1 beta | |
E. coli-derived mouse CCL4/MIP-1 beta protein Ala24-Asn92 | |
Unconjugated | |
Recombinant |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu