Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza New York 3571/2009 Protein
A cDNA sequence encoding the New York 3571/2009 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 2835.00€
Spécification
Nom | Influenza New York 3571/2009 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Influenza |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15991689
|
enQuireBio™
QP12833-2ug |
2 μg |
143.00€
2µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15981689
|
enQuireBio™
QP12833-10ug |
10 μg |
314.00€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15971689
|
enQuireBio™
QP12833-100ug |
100 μg |
2835.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
Influenza New York 3571/2009 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Influenza | |
His | |
The H1N1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADLMDTLCIG YHANNSTDTV DTVLEKNVTV THSVNLLEDK HNGKLCKLRG VAPLHLGKCN IAGWILGNPE CESLSTASSW SYIVETSSSD NGTCYPGDFI DYEELREQLS SVSSFERFEI FPKTSSWPNH DSNKGVTAAC PHAGAKSFYK NLIWLVKKGN SYPKLSKSYI NDKGKEVLVL WGIHHPSTSA DQQSLYQNAD AYVFVGSSRY SKKFKPEIAI RPKVRDQEGR MNYYWTLVEP GDKITFEATG NLVVPRYAFA MERNAGSGII ISDTPVHDCN TTCQTPKGAI NTSLPFQNIH PITIGKCPKY VKSTKLRLAT GLRNVPSIQS RSRHHHHHH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |