Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza H1N1 New Caledonia Protein
A cDNA sequence encoding the H1N1 New Caledonia was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 3155.00€
Spécification
Nom Influenza H1N1 New Caledonia Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Influenza
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15979288
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12076-2ug
2 μg
143.00€
2µg
15989288
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12076-50ug
50 μg
222.00€
50µg
15959288
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12076-100ug
100 μg
2835.00€
100µg
15969288
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12076-1mg
1 mg
3155.00€
1mg
Spécification
Influenza H1N1 New Caledonia Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Influenza
Untagged
Greater than 90.0% as determined by: Analysis by SDS-PAGE, HA1 and HA2 bands are observed using SDS-PAGE under reducing conditions.
Research Use Only
Recombinant Protein
Influenza H1N1
The Recombinant H1N1 A/New Caledonia/20/99 solution 10mM Sodium phosphate, pH 7.2, 150mM NaCl.