Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ULBP3 Protein
A cDNA sequence encoding the ULBP3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 8190.00€
Spécification
Nom | ULBP3 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15905029
|
enQuireBio™
QP13887-2ug |
2 μg |
143.00€
2µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15985019
|
enQuireBio™
QP13887-10ug |
10 μg |
222.00€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15995019
|
enQuireBio™
QP13887-1mg |
1 mg |
8190.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
ULBP3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ULBP3 was filtered (0.4 microm) and lyophilized in 20mM Tris buffer, 50mM NaCl and 0.1% v/v amisoft CS-22, pH 7.5. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHASDAHSLWYNFT IIHLPRHGQQ WCEVQSQVDQ KNFLSYDCGS DKVLSMGHLE EQLYATDAWG KQLEMLREVG QRLRLELADT ELEDFTPSGP LTLQVRMSCE CEADGYIRGS WQFSFDGRKF LLFDSNNRKW TVVHAGARRM KEKWEKDSGL TTFFKMVSMR DCKSWLRDFL MHRKKRLEPT APPTMAPG | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |