Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SPRED1 Protein
A cDNA sequence encoding the SPRED1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | SPRED1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15974049
|
enQuireBio™
QP13583-2ug |
2 μg |
131.00€
2µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15954049
|
enQuireBio™
QP13583-10ug |
10 μg |
203.00€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15964049
|
enQuireBio™
QP13583-1mg |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
SPRED1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SPRED1 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSEETAT SDNDNSYARV RAVVMTRDDS SGGWLPLGGS GLSSVTVFKV PHQEENGCAD FFIRGERLRD KMVVLECMLK KDLIYNKVTP TFHHWKIDDK KFGLTFQSPA DARAFDRGIR RAIEDISQGC PESKNEAEGA DDLQANEEDS SSSLVKDHLF QQETVVTSEP YRSSNIRPSP FEDLNARRVY MQSQANQITF GQPGLDIQSR SMEYVQRQIS KECGSLKSQN RVPLKSIRHV SFQDEDEIVR INPRDILIRR YADYRHPDMW KNDLERDDAD SSIQFSKPDS KKSDYLYSCG DETKLSSPKD SVVFKTQPSS LKIKKSKRRK EDGERSRCVY CQERFNHEEN VRGKCQDAPD PIKRCIYQVS CMLCAESMLY HCMSDSEGDF SDPCSCDTSD DKFCLRWLAL VALSFIVPCM CCYVPLRMCH RCGEACGCCG GKHKAAG | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |