missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SCF / C-kit ligand Protein
Recombinant Protein
1980.00€ - 3190.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000890.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 4254 |
Nom | SCF / C-kit ligand Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15925739
|
enQuireBio™
QP5225-500ug |
500 μg |
1980.00€
500µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15915739
|
enQuireBio™
QP5225-1mg |
1 mg |
3190.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
NP_000890.1 | |
SCF / C-kit ligand Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 15 ng/mL in the TF-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 6.6 x 10^4 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
10 mM acetic acid |
4254 | |
Research Use Only | |
KITLG | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEGICRNRVT NNVKDVTKLV ANLPKDYMIT LKYVPGMDVL PSHCWISEMV VQLSDSLTDL LDKFSNISEG LSNYSIIDKL VNIVDDLVEC VKENSSKDLK KSFKSPEPRL FTPEEFFRIF NRSIDAFKDF VVASETSDCV VSSTLSPEKD SRVSVTKPFM LPPVA | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |