Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPE Protein
A cDNA sequence encoding the RPE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 6120 |
---|---|
Nom | RPE Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | RPE |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15953259
|
enQuireBio™
QP13339-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 09-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15943259
|
enQuireBio™
QP13339-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 09-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15933259
|
enQuireBio™
QP13339-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 09-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
6120 | |
Research Use Only | |
RPE | |
Human | |
His | |
The RPE solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 30% glycerol and 200mM NaCl. |
RPE Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMASGCK IGPSILNSDL ANLGAECLRM LDSGADYLHL DVMDGHFVPN ITFGHPVVES LRKQLGQDPF FDMHMMVSKP EQWVKPMAVA GANQYTFHLE ATENPGALIK DIRENGMKVG LAIKPGTSVE YLAPWANQID MALVMTVEPG FGGQKFMEDM MPKVHWLRTQ FPSLDIEVDG GVGPDTVHKC AEAGANMIVS GSAIMRSEDP RSVINLLRNV CSEAAQKRSL DR | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |