Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAC1 Protein
A cDNA sequence encoding the RAC1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2610.00€
Spécification
Nom | RAC1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15962969
|
enQuireBio™
QP13249-10ug |
10 μg |
131.00€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15982969
|
enQuireBio™
QP13249-50ug |
50 μg |
203.00€
50µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15972969
|
enQuireBio™
QP13249-1mg |
1 mg |
2610.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
RAC1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 7.5, 2mM EDTA and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQAIKCVVVGDGAVGKTCLLISYTTNAFPGEYIPTVFDNYSANVMVDGKPVNLGLWDTAQEDYDRLRPLSYPQTDVFLICFSLVSPASFENVRAKWYPEVRHHCPNTPIILVGTKLDLRDDKDTIEKLKEKKLTPITYPQGLAMAKEIGAVKYLECSALTQRGLKTVFDEAIRAVLCP PPVKKRKRKCLLL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |