Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSAT1 Protein
A cDNA sequence encoding the PSAT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 4070.00€
Spécification
Nom | PSAT1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15982739
|
enQuireBio™
QP13178-5ug |
5 μg |
143.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15972739
|
enQuireBio™
QP13178-20ug |
20 μg |
222.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15962739
|
enQuireBio™
QP13178-1mg |
1 mg |
4070.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
PSAT1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PSAT1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMDAPRQ VVNFGPGPAK LPHSVLLEIQ KELLDYKGVG ISVLEMSHRS SDFAKIINNT ENLVRELLAV PDNYKVIFLQ GGGCGQFSAV PLNLIGLKAG RCADYVVTGA WSAKAAEEAK KFGTINIVHP KLGSYTKIPD PSTWNLNPDA SYVYYCANET VHGVEFDFIP DVKGAVLVCD MSSNFLSKPV DVSKFGVIFA GAQKNVGSAG VTVVIVRDDL LGFALRECPS VLEYKVQAGN SSLYNTPPCF SIYVMGLVLE WIKNNGGAAA MEKLSSIKSQ TIYEIIDNSQ GFYVCPVEPQ NRSKMNIPFR IGNAKGDDAL EKRFLDKALE LNMLSLKGHR SVGGIRASLY NAVTIEDVQK LAAFMKKFLE MHQL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |