missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POLD4 Protein
A cDNA sequence encoding the POLD4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 57804 |
---|---|
Nom | POLD4 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | POLD4 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15992479
|
enQuireBio™
QP13092-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 05-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15982479
|
enQuireBio™
QP13092-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15972479
|
enQuireBio™
QP13092-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
57804 | |
Research Use Only | |
POLD4 | |
Human | |
His | |
The POLD4 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 40% glycerol and 2mM DTT. |
POLD4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGRKRLI TDSYPVVKRR EGPAGHSKGE LAPELGEEPQ PRDEEEAELE LLRQFDLAWQ YGPCTGITRL QRWCRAKQMG LEPPPEVWQV LKTHPGDPRF QCSLWHLYPL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |