missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PIH1D2 Protein
A cDNA sequence encoding the PIH1D2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 120379 |
---|---|
Nom | PIH1D2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | PIH1D2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15992359
|
enQuireBio™
QP13053-2ug |
2 μg |
131.00€
2µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15982359
|
enQuireBio™
QP13053-10ug |
10 μg |
203.00€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15972359
|
enQuireBio™
QP13053-100ug |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
120379 | |
Research Use Only | |
PIH1D2 | |
Human | |
His | |
PIH1D2 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
PIH1D2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMETSSKG LLTQVTQFWN LLDDLAQSDP EGYEKFIQQQ LKEGKQLCAA PEPQLCLQTR ILKPKEKILF INLCQWTRIP APQSTTHPVP LTVGKPEDTT EISDAYTVID VAYNPDVLHA AEKDQVKKNQ LIQMAMKCIE EKFQFTLSHS YHITKFRIKG SIQRMKQNLM GIQTDSIDLR EKMRRELTLG QIRSSTMSNP DHFPQLLLPK DQVSGKAVCL IEEISSTEIQ VEMKMPAYEL KIVHDHSEKP LKIELKVELP GINSVSLCDL SVSEDDLLIE VSEKYRLHLN LPKLIDTEMT TAKFIKEKST LIITMPLV | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |