missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PFN4 Protein
A cDNA sequence encoding the PFN4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 3560.00€
Spécification
Nom | PFN4 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15902279
|
enQuireBio™
QP13022-5ug |
5 μg |
143.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15992269
|
enQuireBio™
QP13022-25ug |
25 μg |
222.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15982269
|
enQuireBio™
QP13022-1mg |
1 mg |
3560.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
PFN4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PFN4 Human solution containing 20mM Trsi HCL pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSHLQSLLLD TLLGTKHVDS AALIKIQERS LCVASPGFNV TPSDVRTLVN GFAKNPLQAR REGLYFKGKD YRCVRADEYS LYAKNENTGV VVVKTHLYLL VATYTEGMYP SICVEATESL GDYLRKKGS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit