missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PFDN2 Protein

A cDNA sequence encoding the PFDN2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

143.00€ - 8190.00€

Spécification

Nom PFDN2 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications

Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15992249
Afficher les documents
enQuireBio™
QP13015-2ug
2 μg
143.00€
2µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15972249
Afficher les documents
enQuireBio™
QP13015-10ug
10 μg
222.00€
10µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15982249
Afficher les documents
enQuireBio™
QP13015-1mg
1 mg
8190.00€
1mg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Spécification

Spécification

PFDN2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PFDN2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 1mM DTT and 50mM NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAENSGRAGK SSGSGAGKGA VSAEQVIAGF NRLRQEQRGL ASKAAELEME LNEHSLVIDT LKEVDETRKC YRMVGGVLVE RTVKEVLPAL ENNKEQIQKI IETLTQQLQA KGKELNEFRE KHNIRLMGED EKPAAKENSE GAGAKASSAG VLVS
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis