missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PCNP Protein

A cDNA sequence encoding the PCNP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marque:  enQuireBio™ QP12978-5ug

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15902139

  • 131.00€ / 5µg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Spécification

Spécification

PCNP Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMADGKA GDEKPEKSQR AGAAGGPEEE AEKPVKTKTV SSSNGGESSS RSAEKRSAEE EAADLPTKPT KISKFGFAIG SQTTKKASAI SIKLGSSKPK ETVPTLAPKT LSVAAAFNED EDSEPEEMPP EAKMRMKNIG RDTPTSAGPN SFNKGKHGFS DNQKLWERNI KSHLGNVHDQ DN
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PCNP protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT.
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions